missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLC34A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SLC34A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001171469.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10568 |
Nombre | SLC34A2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16068251
|
enQuireBio™
QP9403-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16008261
|
enQuireBio™
QP9403-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16078251
|
enQuireBio™
QP9403-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098251
|
enQuireBio™
QP9403-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16018261
|
enQuireBio™
QP9403-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088251
|
enQuireBio™
QP9403-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001171469.1 | |
SLC34A2 Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10568 | |
Research Use Only | |
SLC34A2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LLQSRCPRVL PKKLQNWNFL PLWMRSLKPW DAVVSKFTGC FQMRCCCCCR VCCRACCLLC DCPKCCRCSK CCEDLEEAQE GQDVPVKAPE TFDNITISRE AQGEVPASDS KTECTA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |