Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLC34A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SLC34A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9403-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16088251
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001171469.1
SLC34A2 Protein
Research Use Only
SLC34A2
Recombinant Protein
Yeast
LLQSRCPRVL PKKLQNWNFL PLWMRSLKPW DAVVSKFTGC FQMRCCCCCR VCCRACCLLC DCPKCCRCSK CCEDLEEAQE GQDVPVKAPE TFDNITISRE AQGEVPASDS KTECTA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10568
1 mg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol