Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SIRPG / SIRP gamma / CD172g, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001034597.1
ID de gen (Entrez) 55423
Nombre SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16025110
Ver documentos
enQuireBio™
QP6687-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16065110
Ver documentos
enQuireBio™
QP6687-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16015110
Ver documentos
enQuireBio™
QP6687-ec-100ug
100 μg
554.00€
100 microgramos
16045110
Ver documentos
enQuireBio™
QP6687-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16055110
Ver documentos
enQuireBio™
QP6687-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16035110
Ver documentos
enQuireBio™
QP6687-ec-1mg
1 mg
2485.00€
1 miligramo
Especificaciones
NP_001034597.1
SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
55423
Research Use Only
SIRPG
Recombinant Protein
E. coli
EEELQMIQPE KLLLVTVGKT ATLHCTVTSL LPVGPVLWFR GVGPGRELIY NQKEGHFPRV TTVSDLTKRN NMDFSIRISS ITPADVGTYY CVKFRKGSPE NVEFKSGPGT EMALGAKPSA PVVLGPAART TPEHTVSFTC ESHGFSPRDI TLKWFKNGNE LSDFQTNVDP TGQSVAYSIR STARVVLDPW DVRSQVICEV AHVTLQGDPL RGTANLSEAI RVPPTLEVTQ QPMRVGNQVN VTCQVRKFYP QSLQLTWSEN GNVCQRETAS TLTENKDGTY NWTSWFLVNI SDQRDDVVLT CQVKHDGQLA VSKRLALEVT VHQKDQSSDA TP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein