Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SIRPG / SIRP gamma / CD172g, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6687-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001034597.1
SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
Research Use Only
SIRPG
Recombinant Protein
E. coli
EEELQMIQPE KLLLVTVGKT ATLHCTVTSL LPVGPVLWFR GVGPGRELIY NQKEGHFPRV TTVSDLTKRN NMDFSIRISS ITPADVGTYY CVKFRKGSPE NVEFKSGPGT EMALGAKPSA PVVLGPAART TPEHTVSFTC ESHGFSPRDI TLKWFKNGNE LSDFQTNVDP TGQSVAYSIR STARVVLDPW DVRSQVICEV AHVTLQGDPL RGTANLSEAI RVPPTLEVTQ QPMRVGNQVN VTCQVRKFYP QSLQLTWSEN GNVCQRETAS TLTENKDGTY NWTSWFLVNI SDQRDDVVLT CQVKHDGQLA VSKRLALEVT VHQKDQSSDA TP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55423
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein > 50μg