Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPP25L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RPP25L, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_680544.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 138716 |
Nombre | RPP25L Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16081171
|
enQuireBio™
QP7851-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16001181
|
enQuireBio™
QP7851-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16091171
|
enQuireBio™
QP7851-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16011181
|
enQuireBio™
QP7851-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16021181
|
enQuireBio™
QP7851-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16031181
|
enQuireBio™
QP7851-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_680544.1 | |
RPP25L Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
138716 | |
Research Use Only | |
RPP25L | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEHYRKAGSV ELPAPSPMPQ LPPDTLEMRV RDGSKIRNLL GLALGRLEGG SARHVVFSGS GRAAGKAVSC AEIVKRRVPG LHQLTKLRFL QTEDSWVPAS PDTGLDPLTV RRHVPAVWVL LSRDPLDPNE CGYQPPGAPP GLGSMPSSSC GPRSRRRARD TRS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |