Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPP25L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RPP25L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7851-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16011181
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_680544.1
RPP25L Protein
Research Use Only
RPP25L
Recombinant Protein
E. coli
MEHYRKAGSV ELPAPSPMPQ LPPDTLEMRV RDGSKIRNLL GLALGRLEGG SARHVVFSGS GRAAGKAVSC AEIVKRRVPG LHQLTKLRFL QTEDSWVPAS PDTGLDPLTV RRHVPAVWVL LSRDPLDPNE CGYQPPGAPP GLGSMPSSSC GPRSRRRARD TRS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
138716
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol