Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonucleoprotein PTB-binding 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9902-ye-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018961
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_060681.2
Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein
Research Use Only
RAVER2
Recombinant Protein
Yeast
MAAAAGDGGG EGGAGLGSAA GLGPGPGLRG QGPSAEAHEG APDPMPAALH PEEVAARLQR MQRELSNRRK ILVKNLPQDS NCQEVHDLLK DYDLKYCYVD RNKRTAFVTL LNGEQAQNAI QMFHQYSFRG KDLIVQLQPT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55225
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein > 10μg