Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein
Código de producto. p-7155837
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16018961
Marca: enQuireBio™ QP9902ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonucleoprotein PTB-binding 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_060681.2
ID de gen (Entrez) 55225
Nombre Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAVER2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MAAAAGDGGG EGGAGLGSAA GLGPGPGLRG QGPSAEAHEG APDPMPAALH PEEVAARLQR MQRELSNRRK ILVKNLPQDS NCQEVHDLLK DYDLKYCYVD RNKRTAFVTL LNGEQAQNAI QMFHQYSFRG KDLIVQLQPT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.