Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Retinol-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retinol-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002891.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5949 |
Nombre | Retinol-binding protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16004370
|
enQuireBio™
QP6589-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16024370
|
enQuireBio™
QP6589-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16014370
|
enQuireBio™
QP6589-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16034370
|
enQuireBio™
QP6589-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16044370
|
enQuireBio™
QP6589-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054370
|
enQuireBio™
QP6589-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002891.1 | |
Retinol-binding protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5949 | |
Research Use Only | |
RBP3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HQSLGALVEG TGHLLEAHYA RPEVVGQTSA LLRAKLAQGA YRTAVDLESL ASQLTADLQE VSGDHRLLVF HSPGELVVEE APPPPPAVPS PEELTYLIEA LFKTEVLPGQ LGYLRFDAMA ELETVKAVGP QLVRLVWQQL VDTAALVIDL RYNPGSYSTA IPLLCSYFFE AEPRQHLYSV FDRATSKVTE VWTLPQVAGQ RYGSHKDLYI LMSHTSGSAA EAFAHTMQDL QRATVIGEPT AGGALSVGIY QVGSSPLYAS MPTQMAMSAT TGKAWDLAGV EPDITVPMSE ALSIAQDIVA LRAKVPTVLQ TAGKLVADNY ASAELGAKMA TKLSGLQSRY SRVTSEVALA EILGADLQML SGDPHLKAAH IPENAKDRIP GIVPMQIPSP EVFEELIKFS FHTNVLEDNI GYLRFDMFGD GELLTQVSRL LVEHIWKKIM HTDAMIIDMR FNIGGPTSSI PILCSYFFDE GPPVLLDKIY SRPDDSVSEL WTHAQVVGER YGSKKSMVIL TSSVTAGTAE EFTYIMKRLG RALVIGEVTS GGCQPPQTYH VDDTNLYLTI PTARSVGASD GSSWEGVGVT PHVVVPAEEA LARAKEMLQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |