Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Retinol-binding protein 1
Código de producto. 16054370
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16054370 50 μg 50 microgramos
16014370 10 μg 10 microgramos
16004370 100 μg 100 microgramos
16034370 200 μg 200 microgramos
16044370 500 μg 500 microgramos
16024370 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16054370
Marca: enQuireBio™ QP6589ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retinol-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_002891.1
ID de gen (Entrez) 5949
Nombre Retinol-binding protein 1
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RBP3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia HQSLGALVEG TGHLLEAHYA RPEVVGQTSA LLRAKLAQGA YRTAVDLESL ASQLTADLQE VSGDHRLLVF HSPGELVVEE APPPPPAVPS PEELTYLIEA LFKTEVLPGQ LGYLRFDAMA ELETVKAVGP QLVRLVWQQL VDTAALVIDL RYNPGSYSTA IPLLCSYFFE AEPRQHLYSV FDRATSKVTE VWTLPQVAGQ RYGSHKDLYI LMSHTSGSAA EAFAHTMQDL QRATVIGEPT AGGALSVGIY QVGSSPLYAS MPTQMAMSAT TGKAWDLAGV EPDITVPMSE ALSIAQDIVA LRAKVPTVLQ TAGKLVADNY ASAELGAKMA TKLSGLQSRY SRVTSEVALA EILGADLQML SGDPHLKAAH IPENAKDRIP GIVPMQIPSP EVFEELIKFS FHTNVLEDNI GYLRFDMFGD GELLTQVSRL LVEHIWKKIM HTDAMIIDMR FNIGGPTSSI PILCSYFFDE GPPVLLDKIY SRPDDSVSEL WTHAQVVGER YGSKKSMVIL TSSVTAGTAE EFTYIMKRLG RALVIGEVTS GGCQPPQTYH VDDTNLYLTI PTARSVGASD GSSWEGVGVT PHVVVPAEEA LARAKEMLQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.