Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Retinol-binding protein 1 Código de producto.: 16014370
enQuireBio™ Recombinant Human Retinol-binding protein 1
Código de producto. 16014370
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16014370
Marca: enQuireBio™ QP6589ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retinol-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002891.1
ID de gen (Entrez) 5949
Nombre Retinol-binding protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RBP3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia HQSLGALVEG TGHLLEAHYA RPEVVGQTSA LLRAKLAQGA YRTAVDLESL ASQLTADLQE VSGDHRLLVF HSPGELVVEE APPPPPAVPS PEELTYLIEA LFKTEVLPGQ LGYLRFDAMA ELETVKAVGP QLVRLVWQQL VDTAALVIDL RYNPGSYSTA IPLLCSYFFE AEPRQHLYSV FDRATSKVTE VWTLPQVAGQ RYGSHKDLYI LMSHTSGSAA EAFAHTMQDL QRATVIGEPT AGGALSVGIY QVGSSPLYAS MPTQMAMSAT TGKAWDLAGV EPDITVPMSE ALSIAQDIVA LRAKVPTVLQ TAGKLVADNY ASAELGAKMA TKLSGLQSRY SRVTSEVALA EILGADLQML SGDPHLKAAH IPENAKDRIP GIVPMQIPSP EVFEELIKFS FHTNVLEDNI GYLRFDMFGD GELLTQVSRL LVEHIWKKIM HTDAMIIDMR FNIGGPTSSI PILCSYFFDE GPPVLLDKIY SRPDDSVSEL WTHAQVVGER YGSKKSMVIL TSSVTAGTAE EFTYIMKRLG RALVIGEVTS GGCQPPQTYH VDDTNLYLTI PTARSVGASD GSSWEGVGVT PHVVVPAEEA LARAKEMLQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Retinol-binding protein 1 >