Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Reticulocalbin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Reticulocalbin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002892.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5954 |
Nombre | Reticulocalbin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028671
|
enQuireBio™
QP9756-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068671
|
enQuireBio™
QP9756-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038671
|
enQuireBio™
QP9756-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058671
|
enQuireBio™
QP9756-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078671
|
enQuireBio™
QP9756-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048671
|
enQuireBio™
QP9756-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002892.1 | |
Reticulocalbin-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5954 | |
Research Use Only | |
RCN1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
PTVRKERVVR PDSELGERPP EDNQSFQYDH EAFLGKEDSK TFDQLTPDES KERLGKIVDR IDNDGDGFVT TEELKTWIKR VQKRYIFDNV AKVWKDYDRD KDDKISWEEY KQATYGYYLG NPAEFHDSSD HHTFKKMLPR DERRFKAADL NGDLTATREE FTAFLHPEEF EHMKEIVVLE TLEDIDKNGD GFVDQDEYIA DMFSHEENGP EPDWVLSERE QFNEFRDLNK DGKLDKDEIR HWILPQDYDH AQAEARHLVY ESDKNKDEKL TKEEILENWN MFVGSQATNY GEDLTKNHDE L | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |