Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Reticulocalbin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Reticulocalbin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9756-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078671
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002892.1
Reticulocalbin-1 Protein
Research Use Only
RCN1
Recombinant Protein
Yeast
PTVRKERVVR PDSELGERPP EDNQSFQYDH EAFLGKEDSK TFDQLTPDES KERLGKIVDR IDNDGDGFVT TEELKTWIKR VQKRYIFDNV AKVWKDYDRD KDDKISWEEY KQATYGYYLG NPAEFHDSSD HHTFKKMLPR DERRFKAADL NGDLTATREE FTAFLHPEEF EHMKEIVVLE TLEDIDKNGD GFVDQDEYIA DMFSHEENGP EPDWVLSERE QFNEFRDLNK DGKLDKDEIR HWILPQDYDH AQAEARHLVY ESDKNKDEKL TKEEILENWN MFVGSQATNY GEDLTKNHDE L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5954
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol