Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rab effector Noc2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rab effector Noc2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001177340.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9501 |
Nombre | Rab effector Noc2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16093541
|
enQuireBio™
QP8248-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16033551
|
enQuireBio™
QP8248-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16083541
|
enQuireBio™
QP8248-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16013551
|
enQuireBio™
QP8248-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16023551
|
enQuireBio™
QP8248-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16003551
|
enQuireBio™
QP8248-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001177340.1 | |
Rab effector Noc2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9501 | |
Research Use Only | |
RPH3AL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADTIFGSGN DQWVCPNDRQ LALRAKLQTG WSVHTYQTEK QRRKQHLSPA EVEAILQVIQ RAERLDVLEQ QRIGRLVERL ETMRRNVMGN GLSQCLLCGE VLGFLGSSSV FCKDCRKKVC TKCGIEASPG QKRPLWLCKI CSEQREVWKR SGAWFYKGLP KYILPLKTPG RADDPHFRPL PTEPAEREPR SSETSRIYTW ARGRVVSSDS DSDSDLSSSS LEDRLPSTGV RDRKGDKPWK ESGGSVEAPR MGFTHPPGHL SGCQSSLASG ETGTGSADPP GGPRPGLTRR APVKDTPGRA PAADAAPAGP SSCLG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Rab effector Noc2 Protein