Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rab effector Noc2 Protein Código de producto.: 16033551
enQuireBio™ Recombinant Human Rab effector Noc2 Protein
Código de producto. 16033551
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16033551
Marca: enQuireBio™ QP8248ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rab effector Noc2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001177340.1
ID de gen (Entrez) 9501
Nombre Rab effector Noc2 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RPH3AL
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MADTIFGSGN DQWVCPNDRQ LALRAKLQTG WSVHTYQTEK QRRKQHLSPA EVEAILQVIQ RAERLDVLEQ QRIGRLVERL ETMRRNVMGN GLSQCLLCGE VLGFLGSSSV FCKDCRKKVC TKCGIEASPG QKRPLWLCKI CSEQREVWKR SGAWFYKGLP KYILPLKTPG RADDPHFRPL PTEPAEREPR SSETSRIYTW ARGRVVSSDS DSDSDLSSSS LEDRLPSTGV RDRKGDKPWK ESGGSVEAPR MGFTHPPGHL SGCQSSLASG ETGTGSADPP GGPRPGLTRR APVKDTPGRA PAADAAPAGP SSCLG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Rab effector Noc2 Protein >