Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000272.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5092 |
Nombre | Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16088091
|
enQuireBio™
QP9320-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16028101
|
enQuireBio™
QP9320-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16078091
|
enQuireBio™
QP9320-ye-100ug |
100 μg |
672.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16008101
|
enQuireBio™
QP9320-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16018101
|
enQuireBio™
QP9320-ye-500ug |
500 μg |
1810.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16098091
|
enQuireBio™
QP9320-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_000272.1 | |
Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5092 | |
Research Use Only | |
PCBD1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AGKAHRLSAE ERDQLLPNLR AVGWNELEGR DAIFKQFHFK DFNRAFGFMT RVALQAEKLD HHPEWFNVYN KVHITLSTHE CAGLSERDIN LASFIEQVAV SMT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase Protein