missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Programmed cell death protein 2-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Programmed cell death protein 2-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_115722.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 84306 |
Nombre | Programmed cell death protein 2-like Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16012691
|
enQuireBio™
QP8106-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16052691
|
enQuireBio™
QP8106-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16002691
|
enQuireBio™
QP8106-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16032691
|
enQuireBio™
QP8106-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16042691
|
enQuireBio™
QP8106-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16022691
|
enQuireBio™
QP8106-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_115722.1 | |
Programmed cell death protein 2-like Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
84306 | |
Research Use Only | |
PDCD2L | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAVLKPVLLG LRDAPVHGSP TGPGAWTASK LGGIPDALPT VAAPRPVCQR CGQPLALVVQ VYCPLEGSPF HRLLHVFACA CPGCSTGGAR SWKVFRSQCL QVPEREAQDA QKQGNSLAAE DWCEGADDWG SDTEEGPSPQ FTLDFGNDAS SAKDVDWTAR LQDLRLQDAV LGAAHPVPPG LPLFLPYYIC VADEDDYRDF VNLDHAHSLL RDYQQREGIA MDQLLSQSLP NDGDEKYEKT IIKSGDQTFY KFMKRIAACQ EQILRYSWSG EPLFLTCPTS EVTELPACSQ CGGQRIFEFQ LMPALVSMLK SANLGLSVEF GTILVYTCEK SCWPPNHQTP MEEFCIIQED PDELLFK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Programmed cell death protein 2-like Protein