Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Programmed cell death protein 2-like Protein
Código de producto. 16052691
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16052691 50 μg 50 microgramos
16012691 10 μg 10 microgramos
16002691 100 μg 100 microgramos
16032691 200 μg 200 microgramos
16042691 500 μg 500 microgramos
16022691 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16052691
Marca: enQuireBio™ QP8106ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Programmed cell death protein 2-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_115722.1
ID de gen (Entrez) 84306
Nombre Programmed cell death protein 2-like Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PDCD2L
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AAVLKPVLLG LRDAPVHGSP TGPGAWTASK LGGIPDALPT VAAPRPVCQR CGQPLALVVQ VYCPLEGSPF HRLLHVFACA CPGCSTGGAR SWKVFRSQCL QVPEREAQDA QKQGNSLAAE DWCEGADDWG SDTEEGPSPQ FTLDFGNDAS SAKDVDWTAR LQDLRLQDAV LGAAHPVPPG LPLFLPYYIC VADEDDYRDF VNLDHAHSLL RDYQQREGIA MDQLLSQSLP NDGDEKYEKT IIKSGDQTFY KFMKRIAACQ EQILRYSWSG EPLFLTCPTS EVTELPACSQ CGGQRIFEFQ LMPALVSMLK SANLGLSVEF GTILVYTCEK SCWPPNHQTP MEEFCIIQED PDELLFK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.