Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Procollagen C-endopeptidase enhancer 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037495.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 26577 |
Nombre | Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16083540
|
enQuireBio™
QP6472-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16003550
|
enQuireBio™
QP6472-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16093540
|
enQuireBio™
QP6472-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16013550
|
enQuireBio™
QP6472-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16023550
|
enQuireBio™
QP6472-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16033550
|
enQuireBio™
QP6472-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_037495.1 | |
Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
26577 | |
Research Use Only | |
PCOLCE2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSPERPVFTC GGILTGESGF IGSEGFPGVY PPNSKCTWKI TVPEGKVVVL NFRFIDLESD NLCRYDFVDV YNGHANGQRI GRFCGTFRPG ALVSSGNKMM VQMISDANTA GNGFMAMFSA AEPNERGDQY CGGLLDRPSG SFKTPNWPDR DYPAGVTCVW HIVAPKNQLI ELKFEKFDVE RDNYCRYDYV AVFNGGEVND ARRIGKYCGD SPPAPIVSER NELLIQFLSD LSLTADGFIG HYIFRPKKLP TTTEQPVTTT FPVTTGLKPT VALCQQKCRR TGTLEGNYCS SDFVLAGTVI TTITRDGSLH ATVSIINIYK EGNLAIQQAG KNMSARLTVV CKQCPLLRRG LNYIIMGQVG EDGRGKIMPN SFIMMFKTKN QKLLDALKNK QC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |