Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 Protein
Código de producto. 16003550
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Procollagen C-endopeptidase enhancer 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_037495.1
ID de gen (Entrez) 26577
Nombre Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PCOLCE2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QSPERPVFTC GGILTGESGF IGSEGFPGVY PPNSKCTWKI TVPEGKVVVL NFRFIDLESD NLCRYDFVDV YNGHANGQRI GRFCGTFRPG ALVSSGNKMM VQMISDANTA GNGFMAMFSA AEPNERGDQY CGGLLDRPSG SFKTPNWPDR DYPAGVTCVW HIVAPKNQLI ELKFEKFDVE RDNYCRYDYV AVFNGGEVND ARRIGKYCGD SPPAPIVSER NELLIQFLSD LSLTADGFIG HYIFRPKKLP TTTEQPVTTT FPVTTGLKPT VALCQQKCRR TGTLEGNYCS SDFVLAGTVI TTITRDGSLH ATVSIINIYK EGNLAIQQAG KNMSARLTVV CKQCPLLRRG LNYIIMGQVG EDGRGKIMPN SFIMMFKTKN QKLLDALKNK QC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 Protein >