Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 Protein
Código de producto. 16083540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16083540 100 μg 100 microgramos
16093540 10 μg 10 microgramos
16033550 50 μg 50 microgramos
16013550 200 μg 200 microgramos
16023550 500 μg 500 microgramos
16003550 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16083540
Marca: enQuireBio™ QP6472ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Procollagen C-endopeptidase enhancer 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_037495.1
ID de gen (Entrez) 26577
Nombre Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PCOLCE2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QSPERPVFTC GGILTGESGF IGSEGFPGVY PPNSKCTWKI TVPEGKVVVL NFRFIDLESD NLCRYDFVDV YNGHANGQRI GRFCGTFRPG ALVSSGNKMM VQMISDANTA GNGFMAMFSA AEPNERGDQY CGGLLDRPSG SFKTPNWPDR DYPAGVTCVW HIVAPKNQLI ELKFEKFDVE RDNYCRYDYV AVFNGGEVND ARRIGKYCGD SPPAPIVSER NELLIQFLSD LSLTADGFIG HYIFRPKKLP TTTEQPVTTT FPVTTGLKPT VALCQQKCRR TGTLEGNYCS SDFVLAGTVI TTITRDGSLH ATVSIINIYK EGNLAIQQAG KNMSARLTVV CKQCPLLRRG LNYIIMGQVG EDGRGKIMPN SFIMMFKTKN QKLLDALKNK QC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.