Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POU domain, class 5, transcription factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) POU domain, class 5, transcription factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001272916.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5460 |
Nombre | POU domain, class 5, transcription factor 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16003860
|
enQuireBio™
QP6517-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16023860
|
enQuireBio™
QP6517-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16013860
|
enQuireBio™
QP6517-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16033860
|
enQuireBio™
QP6517-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043860
|
enQuireBio™
QP6517-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053860
|
enQuireBio™
QP6517-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001272916.1 | |
POU domain, class 5, transcription factor 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5460 | |
Research Use Only | |
POU5F1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGHLASDFA FSPPPGGGGD GPGGPEPGWV DPRTWLSFQG PPGGPGIGPG VGPGSEVWGI PPCPPPYEFC GGMAYCGPQV GVGLVPQGGL ETSQPEGEAG VGVESNSDGA SPEPCTVTPG AVKLEKEKLE QNPEESQDIK ALQKELEQFA KLLKQKRITL GYTQADVGLT LGVLFGKVFS QTTICRFEAL QLSFKNMCKL RPLLQKWVEE ADNNENLQEI CKAETLVQAR KRKRTSIENR VRGNLENLFL QCPKPTLQQI SHIAQQLGLE KDVVRVWFCN RRQKGKRSSS DYAQREDFEA AGSPFSGGPV SFPLAPGPHF GTPGYGSPHF TALYSSVPFP EGEAFPPVSV TTLGSPMHSN | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |