Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POU domain, class 5, transcription factor 1 Protein Código de producto.: 16033860
enQuireBio™ Recombinant Human POU domain, class 5, transcription factor 1 Protein
Código de producto. 16033860
200 μg, 200 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16033860
Marca: enQuireBio™ QP6517ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) POU domain, class 5, transcription factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001272916.1
ID de gen (Entrez) 5460
Nombre POU domain, class 5, transcription factor 1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen POU5F1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-B2M
Secuencia MAGHLASDFA FSPPPGGGGD GPGGPEPGWV DPRTWLSFQG PPGGPGIGPG VGPGSEVWGI PPCPPPYEFC GGMAYCGPQV GVGLVPQGGL ETSQPEGEAG VGVESNSDGA SPEPCTVTPG AVKLEKEKLE QNPEESQDIK ALQKELEQFA KLLKQKRITL GYTQADVGLT LGVLFGKVFS QTTICRFEAL QLSFKNMCKL RPLLQKWVEE ADNNENLQEI CKAETLVQAR KRKRTSIENR VRGNLENLFL QCPKPTLQQI SHIAQQLGLE KDVVRVWFCN RRQKGKRSSS DYAQREDFEA AGSPFSGGPV SFPLAPGPHF GTPGYGSPHF TALYSSVPFP EGEAFPPVSV TTLGSPMHSN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human POU domain, class 5, transcription factor 1 Protein >