Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POU domain, class 5, transcription factor 1 Protein
Código de producto. 16043860
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16043860 500 μg 500 microgramos
16013860 10 μg 10 microgramos
16053860 50 μg 50 microgramos
16003860 100 μg 100 microgramos
16033860 200 μg 200 microgramos
16023860 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16043860
Marca: enQuireBio™ QP6517ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) POU domain, class 5, transcription factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001272916.1
ID de gen (Entrez) 5460
Nombre POU domain, class 5, transcription factor 1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen POU5F1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-B2M
Secuencia MAGHLASDFA FSPPPGGGGD GPGGPEPGWV DPRTWLSFQG PPGGPGIGPG VGPGSEVWGI PPCPPPYEFC GGMAYCGPQV GVGLVPQGGL ETSQPEGEAG VGVESNSDGA SPEPCTVTPG AVKLEKEKLE QNPEESQDIK ALQKELEQFA KLLKQKRITL GYTQADVGLT LGVLFGKVFS QTTICRFEAL QLSFKNMCKL RPLLQKWVEE ADNNENLQEI CKAETLVQAR KRKRTSIENR VRGNLENLFL QCPKPTLQQI SHIAQQLGLE KDVVRVWFCN RRQKGKRSSS DYAQREDFEA AGSPFSGGPV SFPLAPGPHF GTPGYGSPHF TALYSSVPFP EGEAFPPVSV TTLGSPMHSN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.