Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGK1 / PGKA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PGK1 / PGKA, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000282.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5230 |
Nombre | PGK1 / PGKA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053901
|
enQuireBio™
QP8305-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073901
|
enQuireBio™
QP8305-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063901
|
enQuireBio™
QP8305-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083901
|
enQuireBio™
QP8305-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093901
|
enQuireBio™
QP8305-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003911
|
enQuireBio™
QP8305-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000282.1 | |
PGK1 / PGKA Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5230 | |
Research Use Only | |
PGK1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FNVPMKNNQI TNNQRIKAAV PSIKFCLDNG AKSVVLMSHL GRPDGVPMPD KYSLEPVAVE LKSLLGKDVL FLKDCVGPEV EKACANPAAG SVILLENLRF HVEEEGKGKD ASGNKVKAEP AKIEAFRASL SKLGDVYVND AFGTAHRAHS SMVGVNLPQK AGGFLMKKEL NYFAKALESP ERPFLAILGG AKVADKIQLI NNMLDKVNEM IIGGGMAFTF LKVLNNMEIG TSLFDEEGAK IVKDLMSKAE KNGVKITLPV DFVTADKFDE NAKTGQATVA SGIPAGWMGL DCGPESSKKY AEAVTRAKQI VWNGPVGVFE WEAFARGTKA LMDEVVKATS RGCITIIGGG DTATCCAKWN TEDKVSHVST GGGASLELLE GKVLPGVDAL SNI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |