Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGK1 / PGKA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PGK1 / PGKA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8305-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000282.1
PGK1 / PGKA Protein
Research Use Only
PGK1
Recombinant Protein
E. coli
FNVPMKNNQI TNNQRIKAAV PSIKFCLDNG AKSVVLMSHL GRPDGVPMPD KYSLEPVAVE LKSLLGKDVL FLKDCVGPEV EKACANPAAG SVILLENLRF HVEEEGKGKD ASGNKVKAEP AKIEAFRASL SKLGDVYVND AFGTAHRAHS SMVGVNLPQK AGGFLMKKEL NYFAKALESP ERPFLAILGG AKVADKIQLI NNMLDKVNEM IIGGGMAFTF LKVLNNMEIG TSLFDEEGAK IVKDLMSKAE KNGVKITLPV DFVTADKFDE NAKTGQATVA SGIPAGWMGL DCGPESSKKY AEAVTRAKQI VWNGPVGVFE WEAFARGTKA LMDEVVKATS RGCITIIGGG DTATCCAKWN TEDKVSHVST GGGASLELLE GKVLPGVDAL SNI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5230
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol