Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGK1 / PGKA Protein
Código de producto. 16073901
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16073901
Marca: enQuireBio™ QP8305ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PGK1 / PGKA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000282.1
ID de gen (Entrez) 5230
Nombre PGK1 / PGKA Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PGK1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia FNVPMKNNQI TNNQRIKAAV PSIKFCLDNG AKSVVLMSHL GRPDGVPMPD KYSLEPVAVE LKSLLGKDVL FLKDCVGPEV EKACANPAAG SVILLENLRF HVEEEGKGKD ASGNKVKAEP AKIEAFRASL SKLGDVYVND AFGTAHRAHS SMVGVNLPQK AGGFLMKKEL NYFAKALESP ERPFLAILGG AKVADKIQLI NNMLDKVNEM IIGGGMAFTF LKVLNNMEIG TSLFDEEGAK IVKDLMSKAE KNGVKITLPV DFVTADKFDE NAKTGQATVA SGIPAGWMGL DCGPESSKKY AEAVTRAKQI VWNGPVGVFE WEAFARGTKA LMDEVVKATS RGCITIIGGG DTATCCAKWN TEDKVSHVST GGGASLELLE GKVLPGVDAL SNI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.