Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Perforin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Perforin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
234.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001076585.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5551 |
Nombre | Perforin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16013920
|
enQuireBio™
QP6525-EC-10UG |
10 μg |
251.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16003920
|
enQuireBio™
QP6525-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16023920
|
enQuireBio™
QP6525-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033920
|
enQuireBio™
QP6525-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043920
|
enQuireBio™
QP6525-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053920
|
enQuireBio™
QP6525-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001076585.1 | |
Perforin-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5551 | |
Research Use Only | |
Prf1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PCHTAARSEC KRSHKFVPGA WLAGEGVDVT SLRRSGSFPV DTQRFLRPDG TCTLCENALQ EGTLQRLPLA LTNWRAQGSG CQRHVTRAKV SSTEAVARDA ARSIRNDWKV GLDVTPKPTS NVHVSVAGSH SQAANFAAQK THQDQYSFST DTVECRFYSF HVVHTPPLHP DFKRALGDLP HHFNASTQPA YLRLISNYGT HFIRAVELGG RISALTALRT CELALEGLTD NEVEDCLTVE AQVNIGIHGS ISAEAKACEE KKKKHKMTAS FHQTYRERHS EVVGGHHTSI NDLLFGIQAG PEQYSAWVNS LPGSPGLVDY TLEPLHVLLD SQDPRREALR RALSQYLTDR ARWRDCSRPC PPGRQKSPRD PCQCVCHGSA VTTQDCCPRQ RGLAQLEVTF IQAWGLWGDW FTATDAYVKL FFGGQELRTS TVWDNNNPIW SVRLDFGDVL LATGGPLRLQ VWDQDSGRDD DLLGTCDQAP KSGSHEVRCN LNHGHLKFRY HARCLPHLGG GTCLDYVPQM LLGEPPGNRS GAVW | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |