Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Perforin-1 Protein
Código de producto. 16013920
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16013920 10 μg 10 microgramos
16053920 50 μg 50 microgramos
16003920 100 μg 100 microgramos
16033920 200 μg 200 microgramos
16043920 500 μg 500 microgramos
16023920 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16013920 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6525ec10ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Perforin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001076585.1
ID de gen (Entrez) 5551
Nombre Perforin-1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Prf1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia PCHTAARSEC KRSHKFVPGA WLAGEGVDVT SLRRSGSFPV DTQRFLRPDG TCTLCENALQ EGTLQRLPLA LTNWRAQGSG CQRHVTRAKV SSTEAVARDA ARSIRNDWKV GLDVTPKPTS NVHVSVAGSH SQAANFAAQK THQDQYSFST DTVECRFYSF HVVHTPPLHP DFKRALGDLP HHFNASTQPA YLRLISNYGT HFIRAVELGG RISALTALRT CELALEGLTD NEVEDCLTVE AQVNIGIHGS ISAEAKACEE KKKKHKMTAS FHQTYRERHS EVVGGHHTSI NDLLFGIQAG PEQYSAWVNS LPGSPGLVDY TLEPLHVLLD SQDPRREALR RALSQYLTDR ARWRDCSRPC PPGRQKSPRD PCQCVCHGSA VTTQDCCPRQ RGLAQLEVTF IQAWGLWGDW FTATDAYVKL FFGGQELRTS TVWDNNNPIW SVRLDFGDVL LATGGPLRLQ VWDQDSGRDD DLLGTCDQAP KSGSHEVRCN LNHGHLKFRY HARCLPHLGG GTCLDYVPQM LLGEPPGNRS GAVW
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.