Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Perforin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Perforin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6525-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033920
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001076585.1
Perforin-1 Protein
Research Use Only
Prf1
Recombinant Protein
E. coli
PCHTAARSEC KRSHKFVPGA WLAGEGVDVT SLRRSGSFPV DTQRFLRPDG TCTLCENALQ EGTLQRLPLA LTNWRAQGSG CQRHVTRAKV SSTEAVARDA ARSIRNDWKV GLDVTPKPTS NVHVSVAGSH SQAANFAAQK THQDQYSFST DTVECRFYSF HVVHTPPLHP DFKRALGDLP HHFNASTQPA YLRLISNYGT HFIRAVELGG RISALTALRT CELALEGLTD NEVEDCLTVE AQVNIGIHGS ISAEAKACEE KKKKHKMTAS FHQTYRERHS EVVGGHHTSI NDLLFGIQAG PEQYSAWVNS LPGSPGLVDY TLEPLHVLLD SQDPRREALR RALSQYLTDR ARWRDCSRPC PPGRQKSPRD PCQCVCHGSA VTTQDCCPRQ RGLAQLEVTF IQAWGLWGDW FTATDAYVKL FFGGQELRTS TVWDNNNPIW SVRLDFGDVL LATGGPLRLQ VWDQDSGRDD DLLGTCDQAP KSGSHEVRCN LNHGHLKFRY HARCLPHLGG GTCLDYVPQM LLGEPPGNRS GAVW
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5551
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol