Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCK1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PCK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002582.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5105 |
Nombre | PCK1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16043520
|
enQuireBio™
QP6469-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063520
|
enQuireBio™
QP6469-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16053520
|
enQuireBio™
QP6469-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073520
|
enQuireBio™
QP6469-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083520
|
enQuireBio™
QP6469-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093520
|
enQuireBio™
QP6469-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002582.3 | |
PCK1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5105 | |
Research Use Only | |
PCK1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPPQLQNGLN LSAKVVQGSL DSLPQAVREF LENNAELCQP DHIHICDGSE EENGRLLGQM EEEGILRRLK KYDNCWLALT DPRDVARIES KTVIVTQEQR DTVPIPKTGL SQLGRWMSEE DFEKAFNARF PGCMKGRTMY VIPFSMGPLG SPLSKIGIEL TDSPYVVASM RIMTRMGTPV LEAVGDGEFV KCLHSVGCPL PLQKPLVNNW PCNPELTLIA HLPDRREIIS FGSGYGGNSL LGKKCFALRM ASRLAKEEGW LAEHMLILGI TNPEGEKKYL AAAFPSACGK TNLAMMNPSL PGWKVECVGD DIAWMKFDAQ GHLRAINPEN GFFGVAPGTS VKTNPNAIKT IQKNTIFTNV AETSDGGVYW EGIDEPLASG VTITSWKNKE WSSEDGEPCA HPNSRFCTPA SQCPIIDAAW ESPEGVPIEG IIFGGRRPAG VPLVYEALSW QHGVFVGAAM RSEATAAAEH KGKIIMHDPF AMRPFFGYNF GKYLAHWLSM AQHPAAKLPK IFHVNWFRKD KEGKFLWPGF GENSRVLEWM FNRIDGKAST KLTPIGYIPK EDALNLKGLG HINMMELFSI SKEFWEKEVE DIEKYLEDQV NADLPCEIER EILALKQRIS QM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |