Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCK1 Protein
Código de producto. 16093520
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16093520
Marca: enQuireBio™ QP6469ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PCK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002582.3
ID de gen (Entrez) 5105
Nombre PCK1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PCK1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MPPQLQNGLN LSAKVVQGSL DSLPQAVREF LENNAELCQP DHIHICDGSE EENGRLLGQM EEEGILRRLK KYDNCWLALT DPRDVARIES KTVIVTQEQR DTVPIPKTGL SQLGRWMSEE DFEKAFNARF PGCMKGRTMY VIPFSMGPLG SPLSKIGIEL TDSPYVVASM RIMTRMGTPV LEAVGDGEFV KCLHSVGCPL PLQKPLVNNW PCNPELTLIA HLPDRREIIS FGSGYGGNSL LGKKCFALRM ASRLAKEEGW LAEHMLILGI TNPEGEKKYL AAAFPSACGK TNLAMMNPSL PGWKVECVGD DIAWMKFDAQ GHLRAINPEN GFFGVAPGTS VKTNPNAIKT IQKNTIFTNV AETSDGGVYW EGIDEPLASG VTITSWKNKE WSSEDGEPCA HPNSRFCTPA SQCPIIDAAW ESPEGVPIEG IIFGGRRPAG VPLVYEALSW QHGVFVGAAM RSEATAAAEH KGKIIMHDPF AMRPFFGYNF GKYLAHWLSM AQHPAAKLPK IFHVNWFRKD KEGKFLWPGF GENSRVLEWM FNRIDGKAST KLTPIGYIPK EDALNLKGLG HINMMELFSI SKEFWEKEVE DIEKYLEDQV NADLPCEIER EILALKQRIS QM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.