Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCK1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PCK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6469-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073520
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002582.3
PCK1 Protein
Research Use Only
PCK1
Recombinant Protein
E. coli
MPPQLQNGLN LSAKVVQGSL DSLPQAVREF LENNAELCQP DHIHICDGSE EENGRLLGQM EEEGILRRLK KYDNCWLALT DPRDVARIES KTVIVTQEQR DTVPIPKTGL SQLGRWMSEE DFEKAFNARF PGCMKGRTMY VIPFSMGPLG SPLSKIGIEL TDSPYVVASM RIMTRMGTPV LEAVGDGEFV KCLHSVGCPL PLQKPLVNNW PCNPELTLIA HLPDRREIIS FGSGYGGNSL LGKKCFALRM ASRLAKEEGW LAEHMLILGI TNPEGEKKYL AAAFPSACGK TNLAMMNPSL PGWKVECVGD DIAWMKFDAQ GHLRAINPEN GFFGVAPGTS VKTNPNAIKT IQKNTIFTNV AETSDGGVYW EGIDEPLASG VTITSWKNKE WSSEDGEPCA HPNSRFCTPA SQCPIIDAAW ESPEGVPIEG IIFGGRRPAG VPLVYEALSW QHGVFVGAAM RSEATAAAEH KGKIIMHDPF AMRPFFGYNF GKYLAHWLSM AQHPAAKLPK IFHVNWFRKD KEGKFLWPGF GENSRVLEWM FNRIDGKAST KLTPIGYIPK EDALNLKGLG HINMMELFSI SKEFWEKEVE DIEKYLEDQV NADLPCEIER EILALKQRIS QM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5105
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol