Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Origin recognition complex subunit 6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Origin recognition complex subunit 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055136.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 23594 |
Nombre | Origin recognition complex subunit 6 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16093601
|
enQuireBio™
QP8259-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16033611
|
enQuireBio™
QP8259-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16083601
|
enQuireBio™
QP8259-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16013611
|
enQuireBio™
QP8259-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16023611
|
enQuireBio™
QP8259-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16003611
|
enQuireBio™
QP8259-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_055136.1 | |
Origin recognition complex subunit 6 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23594 | |
Research Use Only | |
ORC6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSELIGRLA PRLGLAEPDM LRKAEEYLRL SRVKCVGLSA RTTETSSAVM CLDLAASWMK CPLDRAYLIK LSGLNKETYQ SCLKSFECLL GLNSNIGIRD LAVQFSCIEA VNMASKILKS YESSLPQTQQ VDLDLSRPLF TSAALLSACK ILKLKVDKNK MVATSGVKKA IFDRLCKQLE KIGQQVDREP GDVATPPRKR KKIVVEAPAK EMEKVEEMPH KPQKDEDLTQ DYEEWKRKIL ENAASAQKAT AE | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Origin recognition complex subunit 6 Protein