Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Origin recognition complex subunit 6 Protein Código de producto.: 16093601
enQuireBio™ Recombinant Human Origin recognition complex subunit 6 Protein
Código de producto. 16093601
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16093601
Marca: enQuireBio™ QP8259ec10ug
Cantidad Precio
1 160.00€ / 10 microgramos
10 148.99€ / 10 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Origin recognition complex subunit 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055136.1
ID de gen (Entrez) 23594
Nombre Origin recognition complex subunit 6 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ORC6
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MGSELIGRLA PRLGLAEPDM LRKAEEYLRL SRVKCVGLSA RTTETSSAVM CLDLAASWMK CPLDRAYLIK LSGLNKETYQ SCLKSFECLL GLNSNIGIRD LAVQFSCIEA VNMASKILKS YESSLPQTQQ VDLDLSRPLF TSAALLSACK ILKLKVDKNK MVATSGVKKA IFDRLCKQLE KIGQQVDREP GDVATPPRKR KKIVVEAPAK EMEKVEEMPH KPQKDEDLTQ DYEEWKRKIL ENAASAQKAT AE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Origin recognition complex subunit 6 Protein >