Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Origin recognition complex subunit 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Origin recognition complex subunit 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001177808.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5000 |
Nombre | Origin recognition complex subunit 4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16013420
|
enQuireBio™
QP6453-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16053420
|
enQuireBio™
QP6453-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16003420
|
enQuireBio™
QP6453-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16033420
|
enQuireBio™
QP6453-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16043420
|
enQuireBio™
QP6453-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16023420
|
enQuireBio™
QP6453-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001177808.1 | |
Origin recognition complex subunit 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5000 | |
Research Use Only | |
ORC4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSRKSKSNS LIHTECLSQV QRILRERFCR QSPHSNLFGV QVQYKHLSEL LKRTALHGES NSVLIIGPRG SGKTMLINHA LKELMEIEEV SENVLQVHLN GLLQINDKIA LKEITRQLNL ENVVGDKVFG SFAENLSFLL EALKKGDRTS SCPVIFILDE FDLFAHHKNQ TLLYNLFDIS QSAQTPIAVI GLTCRLDILE LLEKRVKSRF SHRQIHLMNS FGFPQYVKIF KEQLSLPAEF PDKVFAEKWN ENVQYLSEDR SVQEVLQKHF NISKNLRSLH MLLMLALNRV TASHPFMTAV DLMEASQLCS MDSKANIVHG LSVLEICLII AMKHLNDIYE EEPFNFQMVY NEFQKFVQRK AHSVYNFEKP VVMKAFEHLQ QLELIKPMER TSGNSQREYQ LMKLLLDNTQ IMNALQKYPN CPTDVRQWAT SSLSWL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Origin recognition complex subunit 4 Protein