Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Origin recognition complex subunit 4 Protein
Código de producto. 16043420
500 μg, 500 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Origin recognition complex subunit 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001177808.1
ID de gen (Entrez) 5000
Nombre Origin recognition complex subunit 4 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ORC4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSSRKSKSNS LIHTECLSQV QRILRERFCR QSPHSNLFGV QVQYKHLSEL LKRTALHGES NSVLIIGPRG SGKTMLINHA LKELMEIEEV SENVLQVHLN GLLQINDKIA LKEITRQLNL ENVVGDKVFG SFAENLSFLL EALKKGDRTS SCPVIFILDE FDLFAHHKNQ TLLYNLFDIS QSAQTPIAVI GLTCRLDILE LLEKRVKSRF SHRQIHLMNS FGFPQYVKIF KEQLSLPAEF PDKVFAEKWN ENVQYLSEDR SVQEVLQKHF NISKNLRSLH MLLMLALNRV TASHPFMTAV DLMEASQLCS MDSKANIVHG LSVLEICLII AMKHLNDIYE EEPFNFQMVY NEFQKFVQRK AHSVYNFEKP VVMKAFEHLQ QLELIKPMER TSGNSQREYQ LMKLLLDNTQ IMNALQKYPN CPTDVRQWAT SSLSWL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Origin recognition complex subunit 4 Protein >