missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neuronal calcium sensor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neuronal calcium sensor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6056-ec-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001122298.1 | |
Neuronal calcium sensor 1 Protein | |
Research Use Only | |
NCS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GKSNSKLKPE VVEELTRKTY FTEKEVQQWY KGFIKDCPSG QLDAAGFQKI YKQFFPFGDP TKFATFVFNV FDENKDGRIE FSEFIQALSV TSRGTLDEKL RWAFKLYDLD NDGYITRNEM LDIVDAIYQM VGNTVELPEE ENTPEKRVDR IFAMMDKNAD GKLTLQEFQE GSKADPSIVQ ALSLYDGLV | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
23413 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Neuronal calcium sensor 1 Protein > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido