Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neuronal calcium sensor 1 Protein Código de producto.: 15999659
enQuireBio™ Recombinant Human Neuronal calcium sensor 1 Protein
Código de producto. p-7152728
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15999659
Marca: enQuireBio™ QP6056ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neuronal calcium sensor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001122298.1
ID de gen (Entrez) 23413
Nombre Neuronal calcium sensor 1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NCS1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GKSNSKLKPE VVEELTRKTY FTEKEVQQWY KGFIKDCPSG QLDAAGFQKI YKQFFPFGDP TKFATFVFNV FDENKDGRIE FSEFIQALSV TSRGTLDEKL RWAFKLYDLD NDGYITRNEM LDIVDAIYQM VGNTVELPEE ENTPEKRVDR IFAMMDKNAD GKLTLQEFQE GSKADPSIVQ ALSLYDGLV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Neuronal calcium sensor 1 Protein >