missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAP-2 / PPBP / CXCL7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NAP-2 / PPBP / CXCL7, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002695.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5473 |
Nombre | NAP-2 / PPBP / CXCL7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16045721
|
enQuireBio™
QP8641-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16085721
|
enQuireBio™
QP8641-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16035721
|
enQuireBio™
QP8641-ec-100ug |
100 μg | N/A | ||||||
16065721
|
enQuireBio™
QP8641-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16075721
|
enQuireBio™
QP8641-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16055721
|
enQuireBio™
QP8641-ec-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_002695.1 | |
NAP-2 / PPBP / CXCL7 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5473 | |
Research Use Only | |
PPBP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AELRCMCIKT TSGIHPKNIQ SLEVIGKGTH CNQVEVIATL KDGRKICLDP DAPRIKKIVQ KKLAGDE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human NAP-2 / PPBP / CXCL7 Protein