Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAP-2 / PPBP / CXCL7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NAP-2 / PPBP / CXCL7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8641-ec-1mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055721
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_002695.1
NAP-2 / PPBP / CXCL7 Protein
Research Use Only
PPBP
Recombinant Protein
E. coli
AELRCMCIKT TSGIHPKNIQ SLEVIGKGTH CNQVEVIATL KDGRKICLDP DAPRIKKIVQ KKLAGDE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5473
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human NAP-2 / PPBP / CXCL7 Protein > 1mg