Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin regulatory lc 2, ventric/card muscle isoform Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin regulatory lc 2, ventricular/cardiac muscle isoform, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000423.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4633 |
Nombre | Myosin regulatory lc 2, ventric/card muscle isoform Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16095921
|
enQuireBio™
QP8680-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16035931
|
enQuireBio™
QP8680-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16085921
|
enQuireBio™
QP8680-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16015931
|
enQuireBio™
QP8680-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16025931
|
enQuireBio™
QP8680-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16005931
|
enQuireBio™
QP8680-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_000423.2 | |
Myosin regulatory lc 2, ventric/card muscle isoform Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4633 | |
Research Use Only | |
MYL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KRAGGANSNV FSMFEQTQIQ EFKEAFTIMD QNRDGFIDKN DLRDTFAALG RVNVKNEEID EMIKEAPGPI NFTVFLTMFG EKLKGADPEE TILNAFKVFD PEGKGVLKAD YVREMLTTQA ERFSKEEVDQ MFAAFPPDVT GNLDYKNLVH IITHGEE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin regulatory lc 2, ventric/card muscle isoform Protein