Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin regulatory lc 2, ventric/card muscle isoform Protein
Código de producto. 16095921
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16095921 10 μg 10 microgramos
16035931 50 μg 50 microgramos
16085921 100 μg 100 microgramos
16015931 200 μg 200 microgramos
16025931 500 μg 500 microgramos
16005931 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16095921
Marca: enQuireBio™ QP8680ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin regulatory lc 2, ventricular/cardiac muscle isoform, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000423.2
ID de gen (Entrez) 4633
Nombre Myosin regulatory lc 2, ventric/card muscle isoform Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MYL2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia KRAGGANSNV FSMFEQTQIQ EFKEAFTIMD QNRDGFIDKN DLRDTFAALG RVNVKNEEID EMIKEAPGPI NFTVFLTMFG EKLKGADPEE TILNAFKVFD PEGKGVLKAD YVREMLTTQA ERFSKEEVDQ MFAAFPPDVT GNLDYKNLVH IITHGEE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.