Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSRB3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MSRB3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001026849.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 253827 |
Nombre | MSRB3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16020941
|
enQuireBio™
QP7810-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16060941
|
enQuireBio™
QP7810-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16010941
|
enQuireBio™
QP7810-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16040941
|
enQuireBio™
QP7810-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16050941
|
enQuireBio™
QP7810-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16030941
|
enQuireBio™
QP7810-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001026849.1 | |
MSRB3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
253827 | |
Research Use Only | |
MSRB3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSAFNLLHLV TKSQPVALRA CGLPSGSCRD KKNCKVVFSQ QELRKRLTPL QYHVTQEKGT ESAFEGEYTH HKDPGIYKCV VCGTPLFKSE TKFDSGSGWP SFHDVINSEA ITFTDDFSYG MHRVETSCSQ CGAHLGHIFD DGPRPTGKRY CINSAALSFT PADSSGTAEG GSGVASPAQA DKAEL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human MSRB3 Protein