Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSRB3 Protein
Código de producto. 16030941
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16030941 1 mg 1 miligramo
16020941 10 μg 10 microgramos
16060941 50 μg 50 microgramos
16010941 100 μg 100 microgramos
16040941 200 μg 200 microgramos
16050941 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16030941
Marca: enQuireBio™ QP7810ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MSRB3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001026849.1
ID de gen (Entrez) 253827
Nombre MSRB3 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MSRB3
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSAFNLLHLV TKSQPVALRA CGLPSGSCRD KKNCKVVFSQ QELRKRLTPL QYHVTQEKGT ESAFEGEYTH HKDPGIYKCV VCGTPLFKSE TKFDSGSGWP SFHDVINSEA ITFTDDFSYG MHRVETSCSQ CGAHLGHIFD DGPRPTGKRY CINSAALSFT PADSSGTAEG GSGVASPAQA DKAEL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.