Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human mRNA export factor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) mRNA export factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001015885.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8480 |
Nombre | mRNA export factor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16004310
|
enQuireBio™
QP6580-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16024310
|
enQuireBio™
QP6580-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16014310
|
enQuireBio™
QP6580-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16034310
|
enQuireBio™
QP6580-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16044310
|
enQuireBio™
QP6580-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054310
|
enQuireBio™
QP6580-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001015885.1 | |
mRNA export factor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8480 | |
Research Use Only | |
RAE1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLFGTTSGF GTSGTSMFGS ATTDNHNPMK DIEVTSSPDD SIGCLSFSPP TLPGNFLIAG SWANDVRCWE VQDSGQTIPK AQQMHTGPVL DVCWSDDGSK VFTASCDKTA KMWDLSSNQA IQIAQHDAPV KTIHWIKAPN YSCVMTGSWD KTLKFWDTRS SNPMMVLQLP ERCYCADVIY PMAVVATAER GLIVYQLENQ PSEFRRIESP LKHQHRCVAI FKDKQNKPTG FALGSIEGRV AIHYINPPNP AKDNFTFKCH RSNGTNTSAP QDIYAVNGIA FHPVHGTLAT VGSDGRFSFW DKDARTKLKT SEQLDQPISA CCFNHNGNIF AYASSYDWSK GHEFYNPQKK NYIFLRNAAE ELKPRNKK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |