Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human mRNA export factor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) mRNA export factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6580-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001015885.1
mRNA export factor Protein
Research Use Only
RAE1
Recombinant Protein
E. coli
MSLFGTTSGF GTSGTSMFGS ATTDNHNPMK DIEVTSSPDD SIGCLSFSPP TLPGNFLIAG SWANDVRCWE VQDSGQTIPK AQQMHTGPVL DVCWSDDGSK VFTASCDKTA KMWDLSSNQA IQIAQHDAPV KTIHWIKAPN YSCVMTGSWD KTLKFWDTRS SNPMMVLQLP ERCYCADVIY PMAVVATAER GLIVYQLENQ PSEFRRIESP LKHQHRCVAI FKDKQNKPTG FALGSIEGRV AIHYINPPNP AKDNFTFKCH RSNGTNTSAP QDIYAVNGIA FHPVHGTLAT VGSDGRFSFW DKDARTKLKT SEQLDQPISA CCFNHNGNIF AYASSYDWSK GHEFYNPQKK NYIFLRNAAE ELKPRNKK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8480
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol