Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human mRNA export factor Protein
Código de producto. 16004310
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004310 100 μg 100 microgramos
16014310 10 μg 10 microgramos
16054310 50 μg 50 microgramos
16034310 200 μg 200 microgramos
16044310 500 μg 500 microgramos
16024310 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16004310
Marca: enQuireBio™ QP6580ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) mRNA export factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001015885.1
ID de gen (Entrez) 8480
Nombre mRNA export factor Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAE1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSLFGTTSGF GTSGTSMFGS ATTDNHNPMK DIEVTSSPDD SIGCLSFSPP TLPGNFLIAG SWANDVRCWE VQDSGQTIPK AQQMHTGPVL DVCWSDDGSK VFTASCDKTA KMWDLSSNQA IQIAQHDAPV KTIHWIKAPN YSCVMTGSWD KTLKFWDTRS SNPMMVLQLP ERCYCADVIY PMAVVATAER GLIVYQLENQ PSEFRRIESP LKHQHRCVAI FKDKQNKPTG FALGSIEGRV AIHYINPPNP AKDNFTFKCH RSNGTNTSAP QDIYAVNGIA FHPVHGTLAT VGSDGRFSFW DKDARTKLKT SEQLDQPISA CCFNHNGNIF AYASSYDWSK GHEFYNPQKK NYIFLRNAAE ELKPRNKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.