Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP-9 / CLG4B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MMP-9 / CLG4B, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004985.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4318 |
Nombre | MMP-9 / CLG4B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028001
|
enQuireBio™
QP9281-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16068001
|
enQuireBio™
QP9281-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16018001
|
enQuireBio™
QP9281-ye-100ug |
100 μg |
672.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16048001
|
enQuireBio™
QP9281-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16058001
|
enQuireBio™
QP9281-ye-500ug |
500 μg |
1810.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16038001
|
enQuireBio™
QP9281-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_004985.2 | |
MMP-9 / CLG4B Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4318 | |
Research Use Only | |
MMP9 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FQTFEGDLKW HHHNITYWIQ NYSEDLPRAV IDDAFARAFA LWSAVTPLTF TRVYSRDADI VIQFGVAEHG DGYPFDGKDG LLAHAFPPGP GIQGDAHFDD DELWSLGKGV VVPTRFGNAD GAACHFPFIF EGRSYSACTT DGRSDGLPWC STTANYDTDD RFGFCPSERL YTQDGNADGK PCQFPFIFQG QSYSACTTDG RSDGYRWCAT TANYDRDKLF GFCPTRADST VMGGNSAGEL CVFPFTFLGK EYSTCTSEGR GDGRLWCATT SNFDSDKKWG FCPDQGYSLF LVAAHEFGHA LGLDHSSVPE ALMYPMYRFT EGPPLHKDDV NGIRHLYGPR PEPEPRPPTT TTPQPTAPPT VCPTGPPTVH PSERPTAGPT GPPSAGPTGP PTAGPSTATT VPLSPVDDAC NVNIFDAIAE IGNQLYLFKD GKYWRFSEGR GSRPQGPFLI ADKWPALPRK LDSVFEERLS KKLFFFSGRQ VWVYTGASVL GPRRLDKLGL GADVAQVTGA LRSGRGKMLL FSGRRLWRFD VKAQMVDPRS ASEVDRMFPG VPLDTHDVFQ YREKAYFCQD RFYWRVSSRS ELNQVDQVGY VTYDILQCPE D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human MMP-9 / CLG4B Protein