Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP-9 / CLG4B Protein
Código de producto. 16048001
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16048001 200 μg 200 microgramos
16028001 10 μg 10 microgramos
16068001 50 μg 50 microgramos
16018001 100 μg 100 microgramos
16058001 500 μg 500 microgramos
16038001 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16048001
Marca: enQuireBio™ QP9281ye200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MMP-9 / CLG4B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004985.2
ID de gen (Entrez) 4318
Nombre MMP-9 / CLG4B Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MMP9
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia FQTFEGDLKW HHHNITYWIQ NYSEDLPRAV IDDAFARAFA LWSAVTPLTF TRVYSRDADI VIQFGVAEHG DGYPFDGKDG LLAHAFPPGP GIQGDAHFDD DELWSLGKGV VVPTRFGNAD GAACHFPFIF EGRSYSACTT DGRSDGLPWC STTANYDTDD RFGFCPSERL YTQDGNADGK PCQFPFIFQG QSYSACTTDG RSDGYRWCAT TANYDRDKLF GFCPTRADST VMGGNSAGEL CVFPFTFLGK EYSTCTSEGR GDGRLWCATT SNFDSDKKWG FCPDQGYSLF LVAAHEFGHA LGLDHSSVPE ALMYPMYRFT EGPPLHKDDV NGIRHLYGPR PEPEPRPPTT TTPQPTAPPT VCPTGPPTVH PSERPTAGPT GPPSAGPTGP PTAGPSTATT VPLSPVDDAC NVNIFDAIAE IGNQLYLFKD GKYWRFSEGR GSRPQGPFLI ADKWPALPRK LDSVFEERLS KKLFFFSGRQ VWVYTGASVL GPRRLDKLGL GADVAQVTGA LRSGRGKMLL FSGRRLWRFD VKAQMVDPRS ASEVDRMFPG VPLDTHDVFQ YREKAYFCQD RFYWRVSSRS ELNQVDQVGY VTYDILQCPE D
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.